Få mere at vide
N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propen-1-yliden]-N-methylmethanaminium Hexafluorophosphat, TRC
Artikelnummer. 30368537
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368537 1 g
30355535 10 g
30350508 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2933251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 249561-98-6
Molekylær formel C7 H14 Cl N2 . F6 P
Molekylvægt (g/mol) 306.62
Synonym Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propen-1-ylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (1:1), Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (9CI)
IUPAC navn [2-klor-3-(dimethylamino)prop-2-enyliden]-dimethylazanium; hexafluorfosfat
SMIL CN(C)C=C(Cl)C=[N+](C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-methanaminium Hexafluorophosphate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H14ClN2.F6P/c1-9(2)5-7(8)6-10(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,1-4H3;/q+1;-1
Formel vægt 306.0487