Få mere at vide
N-(2-Chloro-1-oxopropyl)glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Chloro-1-oxopropyl)glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8ClNO3/c1-3(6)5(10)7-2-4(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9) |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 165.0193 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |