Få mere at vide
N-(2-Carboxyphenyl)glycine Monopotassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Carboxyphenyl)glycine Monopotassium Salt |
| CAS | 22979-96-0 |
| Molekylær formel | C9 H8 N O4 . K |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzoic acid, 2-[(carboxymethyl)amino]-, potassium salt (1:1), Anthranilic acid, N-(carboxymethyl)-, monopotassium salt (8CI), N-(2-Carboxyphenyl)glycine Monopotassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4.K/c11-8(12)5-10-7-4-2-1-3-6(7)9(13)14;/h1-4,10H,5H2,(H,11,12)(H,13,14);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].OC(=O)c1ccccc1NCC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | potassium;2-(2-carboxyanilino)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.26 |
| Formel vægt | 233.009 |