Få mere at vide
N-(2-Butyl-3-(4-(3-(dibutylamino)propoxy)benzoyl)benzofuran-5-yl)methanesulfonamide hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Butyl-3-(4-(3-(dibutylamino)propoxy)benzoyl)benzofuran-5-yl)methanesulfonamide hydrochloride |
| CAS | 141625-93-6 |
| Molekylær formel | C31H45ClN2O5S |
| MDL nummer | MFCD00914940 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | CS(=O)(NC1=CC=C(OC(CCCC)=C2C(C3=CC=C(OCCCN(CCCC)CCCC)C=C3)=O)C2=C1)=O.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 593.22 |
| Procent renhed | 95% |