Få mere at vide
N-(2-bromoethyl)phthalimid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Bromoethyl)phthalimide |
| CAS | 574-98-1 |
| Molekylær formel | C10H8BrNO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione, 1-Bromo-2-phthalimidoethane, 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-ethyl Bromide, 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)phthalimide, 2-Phthalimidoethyl Bromide, N-(2-Bromoethyl)phthalimide, N-(beta-Bromoethyl)phthalimide, NSC 2688, beta-Phthalimidoethyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2 |
| SMIL | BrCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-(2-bromoethyl)isoindol-1,3-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.08 |
| Formel vægt | 252.9738 |