Få mere at vide
N-(2-bromoethyl)phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30340130
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30340130 10 g
1 options
Artikelnummer. 30340130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68397510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Bromoethyl)phthalimide
CAS 574-98-1
Molekylær formel C10H8BrNO2
Mængde 10 g
Synonym 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione, 1-Bromo-2-phthalimidoethane, 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-ethyl Bromide, 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)phthalimide, 2-Phthalimidoethyl Bromide, N-(2-Bromoethyl)phthalimide, N-(beta-Bromoethyl)phthalimide, NSC 2688, beta-Phthalimidoethyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
SMIL BrCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-(2-bromoethyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 254.08
Formel vægt 252.9738