Få mere at vide
N-(2-bromoethyl)fthalimid, 97+%
Beskrivelse
N-(2-Bromethyl)phthalimid er et mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese. Det kan reagere med phenylmagnesiumbromid for at få 2-(2-brom-ethyl)-3-hydroxy-3-phenyl-isoindolin-1-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-(2-Bromethyl)phthalimid er et mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese. Det kan reagere med phenylmagnesiumbromid for at få 2-(2-brom-ethyl)-3-hydroxy-3-phenyl-isoindolin-1-on.
Opløselighed Opløseligt i vand (224 mg/L ved 25 C
).°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N- (2-Bromoethyl)phthalimide |
| Smeltepunkt | 80 °C til 84 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 148736 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (224 mg/L ved 25 °C). |
| Formel vægt | 254.09 |
| Procent renhed | ≥98% |