Få mere at vide
N-(2-bromoethyl)fthalimid, 97+%
Artikelnummer. 11444793
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444793 25 g 25g
11454793 100 g 100g
11464793 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444793 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12164.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 574-98-1 | C10H8BrNO2 | 254,083 g/mol
N-(2-Bromethyl)phthalimid er et mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese. Det kan reagere med phenylmagnesiumbromid for at få 2-(2-brom-ethyl)-3-hydroxy-3-phenyl-isoindolin-1-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N
-(2-Bromethyl)phthalimid er et mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese. Det kan reagere med phenylmagnesiumbromid for at få 2-(2-brom-ethyl)-3-hydroxy-3-phenyl-isoindolin-1-on.
Opløselighed Opløseligt i vand (224 mg/L ved 25 C
).°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 574-98-1
Molekylær formel C10H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 254.083
MDL nummer MFCD00005902
InChI nøgle CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromoethyl phthalimide, 2-2-bromoethyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-bromoethyl, 2-2-bromoethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, beta-bromoethylphthalimide, 2-bromoethyl phthalimide, 1-bromo-2-phthalimidoethane, beta-phthalimidoethyl bromide, n-2-bromoethyl-phthalimide, 2-2-bromo-ethyl-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 11325
IUPAC navn 2-(2-bromethyl)isoindol-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N- (2-Bromoethyl)phthalimide
Smeltepunkt 80°C to 84°C
Mængde 25 g
Beilstein 148736
Opløselighedsinformation Soluble in water (224mg/L at 25°C).
Formel vægt 254.09
Procent renhed ≥98%