Få mere at vide
N-(2-bromoethyl)fthalimid, 97%
Artikelnummer. 10646482 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10646482 25 g Glasflaske 25g
10509990 100 g Glasflaske 100g
13468308 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10646482 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106970250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 574-98-1 | C10H8BrNO2 | 254,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 574-98-1
Molekylær formel C10H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 254.08
MDL nummer MFCD00005902
InChI nøgle CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromoethyl phthalimide, 2-2-bromoethyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-bromoethyl, 2-2-bromoethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, beta-bromoethylphthalimide, 2-bromoethyl phthalimide, 1-bromo-2-phthalimidoethane, beta-phthalimidoethyl bromide, n-2-bromoethyl-phthalimide, 2-2-bromo-ethyl-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 11325
IUPAC navn 2-(2-bromethyl)isoindol-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCBr
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-(2-Bromoethyl)phthalimide
Navn note 99+%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 81,0 °C til 84,0 °C
Farve Beige eller lyserød til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (på tørt stof) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 21,461
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler ca. 10 g/l, næsten opløselige i ethanol og ether
Formel vægt 254.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver