Få mere at vide
N-(2-bromoethyl-d4)phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30332287
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30332287 1 g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30332287 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6839771G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide
CAS 1009307-39-4
Molekylær formel C10 D4 H4 Br N O2
Mængde 1 g
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-bromoethyl-1,1,2,2-d4)- (ACI), 2-(2-Bromoethyl-1,1,2,2-d4)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), 2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-d4, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-D4 (2-bromoethyl-D4)
InChI formel InChI=1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2
SMIL [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])N1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-(2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 258.105
Formel vægt 256.999