Få mere at vide
N-(2-bromoethyl-d4)phthalimid, CDN
Artikelnummer. 30319624
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30319624 1 g -
30322216 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30319624 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND78581G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide
CAS 1009307-39-4
Molekylær formel C10 D4 H4 Br N O2
Mængde 1 g
Synonym 1 H-Isoindole-1,3(2 H)-dione, 2-(2-bromoethyl-1,1,2,2-d4)- (ACI), 2-(2-Bromoethyl-1,1,2,2-d4)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione (ACI), 2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-d4, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-D4 (2-bromoethyl-D4)
InChI formel InChI=1 S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4 H,5-6H2/i5D2,6D2
SMIL [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])N1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-(2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 258.105
Formel vægt 256,999 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 98% kemisk renhed