Få mere at vide
N-(2-Bromoethoxy)phthalimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Bromoethoxy)phthalimide |
| CAS | 5181-35-1 |
| Molekylær formel | C10 H8 Br N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(2-Bromoethoxy)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8BrNO3/c11-5-6-15-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2 |
| SMIL | BrCCON1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-(2-bromoethoxy)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.08 |
| Formel vægt | 268.9688 |