Få mere at vide
N-(2-Bromo-6-fluorophenyl)urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Bromo-6-fluorophenyl)urea |
| CAS | 1503129-12-1 |
| Molekylær formel | C7H6BrFN2O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrFN2O/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12) |
| SMIL | NC(=O)Nc1c(F)cccc1Br |
| IUPAC navn | (2-bromo-6-fluorophenyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.04 |
| Formel vægt | 231.9648 |