Få mere at vide
N-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso-glycin, TRC
Artikelnummer. 30346329
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30346329 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30346329 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB86796025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso-Glycine
CAS 862542-34-5
Molekylær formel C8 H13 N3 O7
Mængde 25 mg
Synonym 2,2'-((2-((carboxymethyl)(nitroso)amino)ethyl)azanediyl)diacetic acid, Glycine, N-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C8H13N3O7/c12-6(13)3-10(4-7(14)15)1-2-11(9-18)5-8(16)17/h1-5H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
SMIL O=NN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC navn 2-[carboxymethyl-[2-[carboxymethyl(nitroso)amino]ethyl]amino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 263.21
Formel vægt 263.0753