Få mere at vide
N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)formamid, TRC
Artikelnummer. 30348581
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30348581 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30348581 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB207890100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)formamide
CAS 10352-28-0
Molekylær formel C14H10ClNO2
Mængde 100 mg
Synonym 2'-Benzoyl-4'-chloroformanilide, 5-Chloro-2-formamidobenzophenone, NSC 338521
InChI formel InChI=1S/C14H10ClNO2/c15-11-6-7-13(16-9-17)12(8-11)14(18)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H,16,17)
SMIL Clc1ccc(NC=O)c(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)formamid
Molekylvægt (g/mol) 259.69
Formel vægt 259.04