Få mere at vide
N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloro-N-methylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30135017
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135017 500 mg
30010159 1 g
30004242 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135017 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB208405500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6021-21-2
Molekylær formel C16 H13 Cl2 N O2
Molekylvægt (g/mol) 322.19
Synonym 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide, Diazepam Imp. B (EP)
IUPAC navn N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloro-N-methylacetamid
SMIL CN(C(=O)CCl)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl2NO2/c1-19(15(20)10-17)14-8-7-12(18)9-13(14)16(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
Formel vægt 321.0323
Procent renhed >95%