Få mere at vide
N-(2-Aminophenyl)-N’-phenylheptanediamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Aminophenyl)-N'-phenylheptanediamide |
| CAS | 537034-15-4 |
| Molekylær formel | C19 H23 N3 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3O2/c20-16-11-7-8-12-17(16)22-19(24)14-6-2-5-13-18(23)21-15-9-3-1-4-10-15/h1,3-4,7-12H,2,5-6,13-14,20H2,(H,21,23)(H,22,24) |
| SMIL | Nc1ccccc1NC(=O)CCCCCC(=O)Nc2ccccc2 |
| IUPAC navn | N'-(2-aminophenyl)-N-phenylheptanediamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.4 |
| Formel vægt | 325.179 |