Få mere at vide
N-(2-aminoethyl)pyrrolidin, 99%
Artikelnummer. 10274460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10274460 5 mL Glasflaske 5ml
10244510 25 mL Glasflaske 25ml
10217543 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10274460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103700050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7154-73-6 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7154-73-6
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00003182
InChI nøgle WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
PubChem CID 1344
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylethanamin
SMIL C1CCN(C1)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 66 °C til 70 °C (23,0 mmHg)
Flammepunkt 47 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4677 til 1,4697
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.9
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske