Få mere at vide
N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, 99%
Artikelnummer. 10244510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
Artikelnummer. 10244510
Brand: Thermo Scientific Acros 103700250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7154-73-6 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7154-73-6
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00003182
InChI nøgle WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
PubChem CID 1344
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylethanamin
SMIL C1CCN(C1)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 66°C to 70°C (23.0 mmHg)
Flammepunkt 47°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4677 to 1.4697
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.9
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske