Få mere at vide
N-(2-Aminoethyl)piperidine, 98%
Artikelnummer. 10265970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10265970 5 mL Glasflaske 5ml
10636544 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10265970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161610050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27578-60-5 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27578-60-5
Molekylær formel C7H16N2
Molekylvægt (g/mol) 128.22
MDL nummer MFCD00006516
InChI nøgle CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine
PubChem CID 33944
IUPAC navn 2-piperidin-1-ylethanamin
SMIL C1CCN(CC1)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Aminoethyl)piperidine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 186°C
Flammepunkt 57°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4730 to 1.475
Mængde 5 mL
Beilstein 20, 67
Specifik vægtfylde 0.89
Formel vægt 128.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske