Få mere at vide
N-(2-Aminoethyl)-N-methyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Aminoethyl)-N-methyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 121492-06-6 |
| Molekylær formel | C8H18N2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Aminoethyl(methyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-Methylpropan-2-yl N-(2-Aminoethyl)-N-methylcarbamate, N-(2-Aminoethyl)-N-methyl-N-(tert-butoxycarbonyl)amine, N-(2-Aminoethyl)-N-methylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, N-Boc-N-methylethylenediamine, tert-Butyl 2-aminoethyl(methyl)carbamate, tert-Butyl N-(2-aminoethyl)-N-(methyl)carbamate, tert-Butyl N-Methyl-N-(2-aminoethyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10(4)6-5-9/h5-6,9H2,1-4H3 |
| SMIL | CN(CCN)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(2-aminoethyl)-N-methylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.24 |
| Formel vægt | 174.1368 |