Få mere at vide
N-(2-Aminoethyl)glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Aminoethyl)glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O2/c5-1-2-6-3-4(7)8/h6H,1-3,5H2,(H,7,8) |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 118.0742 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |