Få mere at vide
N-(2-aminoethyl)glycin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16627052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16627052 1 g
1 options
Artikelnummer. 16627052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465870010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24123-14-6 | C4H10N2O2 | 118,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alpha vektor AMINOETHYLGLYCIN
Kemisk navn eller materiale N-(2-Aminoethyl)glycine
CAS 24123-14-6
Smeltepunkt 142 °C til 147 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 290 °C
Flammepunkt 129 °C
Infrarødt spektrum Konformer
Analyseprocentområde 96,0 til 104,0 % (Titrering med NaOH)
Emballage glasflaske
Molekylær formel C4H10N2O2
MDL nummer MFCD00144824
Mængde 1 g
InChI nøgle PIINGYXNCHTJTF-UHFFFAOYSA-N
SMIL NCCNCC(O)=O
IUPAC navn 2-[(2-aminoethyl)amino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 118.14
Formel vægt 118.14
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Aminoethyl)glycine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Aminoethyl)glycine