missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(2-Aminoethyl) Cyclopamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Aminoethyl) Cyclopamine |
| CAS | 334616-31-8 |
| Molekylær formel | C29 H46 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H46N2O2/c1-17-13-26-27(31(16-17)12-11-30)19(3)29(33-26)10-8-22-23-6-5-20-14-21(32)7-9-28(20,4)25(23)15-24(22)18(29)2/h5,17,19,21-23,25-27,32H,6-16,30H2,1-4H3/t17-,19+,21-,22-,23-,25-,26+,27-,28-,29-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@H]2O[C@]3(CC[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC4=C3C)[C@H](C)[C@@H]2N(CCN)C1 |
| IUPAC navn | (3S,3'R,3'aS,6'S,6aS,6bS,7'aR,9R,11aS,11bR)-4'-(2-aminoethyl)-3',6',10,11b-tetramethylspiro[2,3,4,6,6a,6b,7,8,11,11a-decahydro-1H-benzo[a]fluorene-9,2'-3,3a,5,6,7,7a-hexahydrofuro[3,2-b]pyridine]-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.69 |
| Formel vægt | 454.3559 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?