Få mere at vide
N-(2-Aminoethyl)-beta-alanine sodium 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Aminoethyl)-Beta-alanine Sodium Salt |
| CAS | 84434-12-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(2-Aminoethyl)-Beta-alanine Sodium Salt |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C5 H11 N2 O2 . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | β-Alanine, N-(2-aminoethyl)-, monosodium salt (9CI), KV 1386, N-(2-Aminoethyl)-β-alanine sodium salt, N-(2-Aminoethyl)-β-alanine Sodium Salt, N-(2-Aminoethyl)-β-alanine Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O2.Na/c6-2-4-7-3-1-5(8)9;/h7H,1-4,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].NCCNCCC(=O)[O-] |
| Vis mere |