Få mere at vide
N-(2-Aminoethyl)-beta-alanine sodium 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310556
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310556 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310556 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10202355WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Aminoethyl)-Beta-alanine Sodium Salt
CAS 84434-12-8
Analyt- eller komponentnavne N-(2-Aminoethyl)-Beta-alanine Sodium Salt
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C5 H11 N2 O2 . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym β-Alanine, N-(2-aminoethyl)-, monosodium salt (9CI), KV 1386, N-(2-Aminoethyl)-β-alanine sodium salt, N-(2-Aminoethyl)-β-alanine Sodium Salt, N-(2-Aminoethyl)-β-alanine Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O2.Na/c6-2-4-7-3-1-5(8)9;/h7H,1-4,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].NCCNCCC(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;3-(2-aminoethylamino)propanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water
Molekylvægt (g/mol) 154.143
Mængde 1 ml
Formel vægt 154.072 g/mol