Få mere at vide
N-(2-aminoethyl)benzamid, TRC
Artikelnummer. 30312459
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30312459 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30312459 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61502810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Aminoethyl)benzamide
CAS 1009-17-2
Molekylær formel C9H12N2O
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O/c10-6-7-11-9(12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,10H2,(H,11,12)
SMIL NCCNC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn N-(2-aminoethyl)benzamid
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Formel vægt 164.095