Få mere at vide
N-(2-aminoethyl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30135157
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135157 10 g
30132656 5 g
30009895 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135157 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB50434310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1001-53-2
Molekylær formel C4 H10 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 102.135
Synonym 2-(Acetylamino)ethylamine, 2-Acetamido-1-ethanamine, 2-Acetamidoethylamine, N-Acetyl-1,2-diaminoethane, N-Acetyl-1,2-ethanediamine, N-Acetyl-1,2-ethylenediamine, N-Acetylethylenediamine, N-Monoacetylethylenediamine, N1-Acetylethylenediamine, NSC 28936;
IUPAC navn N-(2-aminoethyl)acetamid
SMIL CC(=O)NCCN
Specifica
Kemisk navn eller materiale N-(2-Aminoethyl)acetamide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
Formel vægt 102.0793
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.