Få mere at vide
N-(2-aminoethyl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30132656
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132656 5 g
30135157 10 g
30009895 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132656 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5043435G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1001-53-2
Molekylær formel C4 H10 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 102.135
Synonym 2-(Acetylamino)ethylamine, 2-Acetamido-1-ethanamine, 2-Acetamidoethylamine, N-Acetyl-1,2-diaminoethane, N-Acetyl-1,2-ethanediamine, N-Acetyl-1,2-ethylenediamine, N-Acetylethylenediamine, N-Monoacetylethylenediamine, N1-Acetylethylenediamine, NSC 28936;
IUPAC navn N-(2-aminoethyl)acetamid
SMIL CC(=O)NCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Aminoethyl)acetamide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
Formel vægt 102.0793