Få mere at vide
N-(2-aminoethyl)acetamid, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774005 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10774005 5 g Glasflaske 5g
10784005 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10774005 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 223170050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1001-53-2 | Molekylformel: C4H10N2O | Molekylvægt: 102,14 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1001-53-2
Molekylær formel C4H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 102.14
MDL nummer MFCD00008163
InChI nøgle DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl acetamide, n-acetylethylenediamine, acetamide, n-2-aminoethyl, n-2-amino-ethyl-acetamide, unii-fql33v3kzd, fql33v3kzd, acetylethylenediamine, 2-acetamidoethylamine, acetylethylene diamine, n-acetylethylendiamine
PubChem CID 66082
IUPAC navn N-(2-aminoethyl)acetamid
SMIL CC(=O)NCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Aminoethyl)acetamide
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50,0 °C
Kogepunkt 143,0 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C(O)NH(CH2)2NH2
Mængde 5 g
Beilstein 04, III, 522
Formel vægt 102.14
Procent renhed 90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Aminoethyl)acetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.