missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(2-Aminoethyl)-5-isoquinolinesulfonamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Aminoethyl)-5-isoquinolinesulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 116970-50-4 |
| Molekylær formel | C11 H13 N3 O2 S . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O2S.ClH/c12-5-7-14-17(15,16)11-3-1-2-9-8-13-6-4-10(9)11;/h1-4,6,8,14H,5,7,12H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCNS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12 |
| IUPAC navn | N-(2-aminoethyl)isoquinoline-5-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.77 |
| Formel vægt | 287.0495 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?