Få mere at vide
N-(2-Aminoethyl)-5-chloroisoquinoline-8-sulfonamide Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Aminoethyl)-5-chloroisoquinoline-8-sulfonamide dihydrochloride |
| CAS | 1177141-67-1 |
| Molekylær formel | C11 H12 Cl N3 O2 S . 2 Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12ClN3O2S.2ClH/c12-10-1-2-11(18(16,17)15-6-4-13)9-7-14-5-3-8(9)10;;/h1-3,5,7,15H,4,6,13H2;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.NCCNS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2ccncc12 |
| IUPAC navn | N-(2-aminoethyl)-5-chloroisoquinoline-8-sulfonamide;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.67 |
| Formel vægt | 356.9872 |