Få mere at vide
N-(2-Aminoethyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Aminoethyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide Hydrochlo |
| CAS | 78957-85-4 |
| Molekylær formel | C12 H13 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClN2O2S.ClH/c13-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(16,17)15-8-7-14;/h1-6,15H,7-8,14H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12 |
| IUPAC navn | N-(2-aminoethyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.22 |
| Formel vægt | 320.0153 |