missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(2-Aminoethyl)-2-(naphthalen-1-yl)acetamide Hydrochloride (Naphthylacetylethylenediamine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
N-(2-Aminoethyl)-2-(naphthalen-1-yl)acetamide Hydrochloride (Naphthylacetylethylenediamine Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Aminoethyl)-2-(naphthalen-1-yl)acetamide Hydrochloride (Naphthylacetylethylenediamine Hydrochloride) |
| CAS | 73664-32-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(2-Aminoethyl)-2-(naphthalen-1-yl)acetamide Hydrochloride (Naphthylacetylethylenediamine Hydrochloride) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H16 N2 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Naphazoline Hydrochloride Imp. A (EP), Naphazoline Imp. A (EP), Naphazoline USP Related Compound A, Naphazoline USP RC A, N-(2-Aminoethyl)-2-(naphthalen-1-yl)acetamide Hydrochloride, Naphazoline Nitrate Imp. A (EP) as Hydrochloride, Naphazoline Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Naphthylacetylethylenediamine Hydrochloride, Naphazoline Related Compound A as Hydrochloride, Naphazoline Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Naphazoline Nitrate Impurity A as Hydrochloride, Naphazoline Impurity A as Hydrochloride, Naphazoline Impurity A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O.ClH/c15-8-9-16-14(17)10-12-6-3-5-11-4-1-2-7-13(11)12;/h1-7H,8-10,15H2,(H,16,17);1H |
| SMIL | Cl.NCCNC(=O)Cc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | N-(2-aminoethyl)-2-naphthalen-1-ylacetamide;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?