Få mere at vide
N-(2-Aminoethyl)-1-naphthylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naphthylacetylethylenediamine |
| Analyt- eller komponentnavne | Naphthylacetylethylenediamine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O/c15-8-9-16-14(17)10-12-6-3-5-11-4-1-2-7-13(11)12/h1-7H,8-10,15H2,(H,16,17) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 228.1263 |
| Procent renhed | >95% |