Få mere at vide
N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide Hydrochloride ((1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)formylethylenediamine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide Hydrochloride ((1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)formylethylenediamine Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide hydrochloride |
| CAS | 1828966-95-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 N2 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O.ClH/c14-8-9-15-13(16)12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9,14H2,(H,15,16);1H |
| IUPAC navn | N-(2-aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.7558 |
| Mængde | 100 mg |