Få mere at vide
N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide ((1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)formylethylenediamine), Mikromol™
Beskrivelse
N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide ((1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)formylethylenediamine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide |
| CAS | 84460-89-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C13 H18 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide, 1-Naphthamide, N-(2-aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro- (6CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O/c14-8-9-15-13(16)12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9,14H2,(H,15,16) |
| SMIL | NCCNC(=O)C1CCCc2ccccc12 |
| IUPAC navn | N-(2-aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide |
| Vis mere |