missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine, Mikromol™
Beskrivelse
N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine |
| CAS | 57365-08-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H22 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Bromhexine Hydrochloride Imp. C (EP), Bromhexine Imp. C (EP), N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine, Bromhexine Hydrochloride Impurity C, Bromhexine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2/c1-16(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)15/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11,15H2,1H3 |
| SMIL | CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2 |
| IUPAC navn | 2-[[cyclohexyl(methyl)amino]methyl]aniline |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?