Få mere at vide
N-(2-amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamin Dihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17902806
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17902806 100 mg
17900806 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17902806 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0065.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-(2-amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamin Dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
CAS 10076-98-9
Analyt- eller komponentnavne N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H21 Br N2 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP), Bromhexine Imp. D (EP), N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Impurity D as Dihydrochloride, Bromhexine Impurity D as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H21BrN2.2ClH/c1-17(13-5-3-2-4-6-13)10-11-9-12(15)7-8-14(11)16;;/h7-9,13H,2-6,10,16H2,1H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CN(Cc1cc(Br)ccc1N)C2CCCCC2
IUPAC navn 4-brom-2-[[cyclohexyl(methyl)amino]methyl]anilin;dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 370.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 368,0422 g/mol