missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2-Amino-4-thiazolyl)acetyl Mirabegron, TRC

Artikelnummer. 30335669
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30335669 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30335669 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63053010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-N-(2-(4-((2-(2-amino-4-thiazolyl)acetyl)amino)phenyl)ethyl)-N-((2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl)-4-thiazoleacetamide
CAS 1684452-83-2
Molekylær formel C26 H28 N6 O3 S2
Mængde 10 mg
Synonym N-(2-Amino-4-thiazolyl)acetyl Mirabegron
InChI formel InChI=1S/C26H28N6O3S2/c27-25-30-20(15-36-25)12-23(34)29-19-8-6-17(7-9-19)10-11-32(14-22(33)18-4-2-1-3-5-18)24(35)13-21-16-37-26(28)31-21/h1-9,15-16,22,33H,10-14H2,(H2,27,30)(H2,28,31)(H,29,34)/t22-/m0/s1
SMIL Nc1nc(CC(=O)Nc2ccc(CCN(C[C@H](O)c3ccccc3)C(=O)Cc4csc(N)n4)cc2)cs1
IUPAC navn 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetyl]-[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 536.669
Formel vægt 536.166
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.