Få mere at vide
N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidin-5-yl)formamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050321
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050321 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050321 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3249.190025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidin-5-yl)formamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide
CAS 171887-03-9
Analyt- eller komponentnavne N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H4 Cl2 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2506U90, Abacavir related, GW 282348X, GW 282349X, GR 90352X, 1518U91, 2506U90, 5771W93, 1518U91, 234W93, 26U90 Test Mix 1
InChI formel InChI=1S/C5H4Cl2N4O/c6-3-2(9-1-12)4(7)11-5(8)10-3/h1H,(H,9,12)(H2,8,10,11)
SMIL Nc1nc(Cl)c(NC=O)c(Cl)n1
IUPAC navn N-(2-amino-4,6-dichloropyrimidin-5-yl)formamide
Molekylvægt (g/mol) 207.02
Mængde 25 mg
Formel vægt 205.9762 g/mol