missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide |
| CAS | 171887-03-9 |
| Molekylær formel | C5 H4 Cl2 N4 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Formamide, N-(2-amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)-, N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide, N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidin-5-yl)formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2N4O/c6-3-2(9-1-12)4(7)11-5(8)10-3/h1H,(H,9,12)(H2,8,10,11) |
| SMIL | Nc1nc(Cl)c(NC=O)c(Cl)n1 |
| IUPAC navn | N-(2-amino-4,6-dichloropyrimidin-5-yl)formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.02 |
| Formel vægt | 205.9762 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?