missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine Methy |
| CAS | 81110-05-6 |
| Molekylær formel | C15 H19 N O4 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Thiorphan Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO4S/c1-11(17)21-10-13(8-12-6-4-3-5-7-12)15(19)16-9-14(18)20-2/h3-7,13H,8-10H2,1-2H3,(H,16,19) |
| SMIL | COC(=O)CNC(=O)C(CSC(=O)C)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | methyl 2-[[2-(acetylsulfanylmethyl)-3-phenylpropanoyl]amino]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.38 |
| Formel vægt | 309.1035 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?