Få mere at vide
N-2-acetylguanin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10607811 1 g Glasflaske 1g
10065863 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10607811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258400010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19962-37-9 | C7H7N5O2 | 193.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19962-37-9
Molekylær formel C7H7N5O2
Molekylvægt (g/mol) 193.17
MDL nummer MFCD00078201
InChI nøgle MXSMRDDXWJSGMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamido-6-hydroxypurine, n-2-acetylguanine, n2-acetylguanine, n-acetylguanine, n-6-hydroxy-9h-purin-2-yl acetamide, 2-n-acetylguanine, acetamide, n-6,7-dihydro-6-oxo-1h-purin-2-yl, n-6,7-dihydro-6-oxo-1h-purin-2-yl acetamide, n-6-hydroxypurin-2-yl acetamide, n-6-oxo-1,9-dihydropurin-2-yl acetamide
PubChem CID 88319
IUPAC navn N-(6-oxo-3,7-dihydropurin-2-yl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-2-Acetylguanine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >260°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in acids and alkalies
Formel vægt 193.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver