Få mere at vide
N-(2-Acetyl-1-benzofuran-3-yl)-2-chloroacetamide, TRC
Artikelnummer. 30470781
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470781 25 mg
30483957 50 mg
30466166 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30470781 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN63320825MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 855715-46-7
Molekylær formel C12H10NO3Cl
Molekylvægt (g/mol) 251.66
IUPAC navn N-(2-acetyl-1-benzofuran-3-yl)-2-chloroacetamide
SMIL CC(=O)c1oc2ccccc2c1NC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Acetyl-1-benzofuran-3-yl)-2-chloroacetamide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10ClNO3/c1-7(15)12-11(14-10(16)6-13)8-4-2-3-5-9(8)17-12/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,16)
Formel vægt 251.0349