Få mere at vide
N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamid, Mikromol™
Beskrivelse
N-(2,6-dimethylphenyl)-acetamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide |
| CAS | 2198-53-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H13 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Lidocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Lidocaine Imp. C (EP), N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide, Lidocaine Hydrochloride Impurity C, Lidocaine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| IUPAC navn | N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid |
| Vis mere |