missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide |
| CAS | 5294-61-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H21 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperazineacetamide, Ranolazine Related Compound C (USP), Ranolazine Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O/c1-11-4-3-5-12(2)14(11)16-13(18)10-17-8-6-15-7-9-17/h3-5,15H,6-10H2,1-2H3,(H,16,18) |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCNCC2 |
| IUPAC navn | N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperazin-1-ylacetamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?