Få mere at vide
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-oxo-acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-oxo-acetamide |
| CAS | 1903300-52-6 |
| Molekylær formel | C10 H11 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)11-9(13)6-12/h3-6H,1-2H3,(H,11,13) |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1NC(=O)C=O |
| IUPAC navn | N-(2,6-dimethylphenyl)-2-oxoacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vægt | 177.079 |