missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylmethylamino)acetamide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30133655
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133655 100 mg
30003744 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD476800100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 50295-20-0
Molekylær formel C13 H20 N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 256.77
Synonym N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylmethylamino)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. K (EP) as Hydrochloride
IUPAC navn N-(2,6-dimethylphenyl)-2-[ethyl(methyl)amino]acetamide;hydrochloride
SMIL Cl.CCN(C)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylmethylamino)acetamide Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-5-15(4)9-12(16)14-13-10(2)7-6-8-11(13)3;/h6-8H,5,9H2,1-4H3,(H,14,16);1H
Formel vægt 256.1342
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.