Få mere at vide
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride |
| CAS | 35891-87-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H20 N2 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Lidocaine Hydrochloride Imp. G (EP), Lidocaine Imp. G (EP), N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. G (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Lidocaine Impurity G as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-9(2)14-8-12(16)15-13-10(3)6-5-7-11(13)4;/h5-7,9,14H,8H2,1-4H3,(H,15,16);1H |
| SMIL | Cl.CC(C)NCC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| IUPAC navn | N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(propan-2-ylamino)acetamide;hydrochloride |
| Vis mere |