Få mere at vide
N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperazineacetamide, TRC
Artikelnummer. 30009949
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009949 1 g
30006981 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4769501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5294-61-1
Molekylær formel C14 H21 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 247.34
Synonym N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperazineacetamide, Ranolazine Related Compound C (USP)
IUPAC navn N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperazin-1-ylacetamide
SMIL Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O/c1-11-4-3-5-12(2)14(11)16-13(18)10-17-8-6-15-7-9-17/h3-5,15H,6-10H2,1-2H3,(H,16,18)
Mængde 1 g
Formel vægt 247.1685
Forsendelsestilstand Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.